Merck
399973
Sigma-Aldrich
酢酸コバルト(II)
99.99% trace metals basis
別名:
酢酸コバルト, 酢酸コバルト(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Co
CAS番号:
分子量:
177.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
solid
反応適合性
core: cobalt
不純物
≤5% water
mp
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC([O-])=O.[Co+2]
InChI
1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸コバルト(II)は、コバルトイオンの存在により他の分子と錯体を形成する傾向がある結晶性化合物です。触媒作用、ナノ材料合成、電気メッキで広く使用されています。塗料やワニスの乾燥剤としても、また溶液中の酢酸イオンの存在を検査する試薬としても使用されます。
アプリケーション
酢酸コバルト(II)は、次の用途に使用できます:      
  • 酸素発生反応用のコバルト・チタン酸化物触媒を合成するための前駆体として。     
  • カーボンナノファイバーの成長用ポリマー安定化コバルトナノ触媒を調製するための出発物質として。   
  • 低反応条件下でのアゾール類の直接アミノ化反応用の触媒として。
酢酸コバルト(II)は、以下のような用途に使用できます:   
  • コバルト源としてリチウムコバルト酸化物(LiCoO2)の合成に使用されます。これはリチウムイオン電池の正極材料として使用されます。  
  • 簡単な直接熱分解プロセスにより、コバルト酸化物ナノ粒子を合成するための前駆体として使用されます。Co3O4 ナノ粒子は、さらにリチウムイオン電池の高容量負極材料として使用されます。
  • ペロブスカイト前駆体溶液に添加剤として使用することで、ホール輸送材料(HTM)フリーのメソポーラス型ペロブスカイト太陽電池(PSC)の結晶成長を制御し、性能を向上させます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399973-VAR:
399973-BULK:
399973-1G:4548173314020
399973-10G:4548173314013
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cobalt-and Manganese-Catalyzed Direct Amination of Azoles under Mild Reaction Conditions and the Mechanistic Details
Ji Young Kim, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122, 10095-10099 (2010)
Tuning Composition and Activity of Cobalt Titanium Oxide Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction
Linsey C. Seitz, et al.
Electrochimica Acta, 193, 240-245 (2016)
Xianying Han et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-21)
The morphology of metal oxide nanostructures influences the response of the materials in a given application. In addition to changing the composition, doping can also modify the morphology of a host nanomaterial. Herein, we determine the effect of dopant concentration
Nanoparticles-enabled low temperature growth of carbon nanofibers and their properties for supercapacitors
Rickard Andersson, et al.},
Advanced Materials Letters, 9, 444-449 (2019)
Euiyeon Jung et al.
Nature materials, 19(4), 436-442 (2020-01-15)
Despite the growing demand for hydrogen peroxide it is almost exclusively manufactured by the energy-intensive anthraquinone process. Alternatively, H2O2 can be produced electrochemically via the two-electron oxygen reduction reaction, although the performance of the state-of-the-art electrocatalysts is insufficient to meet
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
すべて表示