Merck
719439
Sigma-Aldrich
XtalFluor-E®
別名:
DASTジフルオロスルフィン酸塩, (ジエチルアミノ)ジフルオロスルホニウムテトラフルオロボラート, N,N-ジエチル-S,S-ジフルオロスルフィルイミニウムテトラフルオロボラート, N,N-ジエチルアミノ-S,S-ジフルオロスルフィニウムテトラフルオロボラート, N-(ジフルオロ-λ4-スルファニリデン)-N-エチルエタナミニウムテトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10BF6NS
CAS番号:
分子量:
229.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
84-87 °C
官能基
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC\[N+](CC)=S(\F)F
InChI
1S/C4H10F2NS.BF4/c1-3-7(4-2)8(5)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
YLNKFQWRRIXZPJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
XtalFluor-E®は、ホルミル化、環拡大、プロト官能化、脱水環化、および脱水に広く使用されています。
アプリケーション
便利な結晶、広い基質範囲を持つ高度に化学選択的な脱酸素フッ素化試薬
良好な安全性プロファイルを持った脱酸素フッ素化試薬、腐食性HFを発生しませんので標準的なホウケイ酸ガラス容器の使用に適しています。また、水と激しく反応することはありません。
反応剤として:
  • フルオロジサッカライドの調製に。
トリイソプロピルシランチオールは最近、MacMillianと共同研究者によって、光還元触媒中、Ir(III)、具体的にはアルドリッチ製品688096、と協力して有機触媒として用いられたことが報告されました。本アプローチはシアノ含有アレーンとアリル基sp3 C-H結合を直接結合します。
法的情報
XtalFluor-E is a registered trademark of OmegaChem, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
719439-100G:
719439-50G:
719439-25G:4548173301075
719439-1KG:
719439-5G:4548173301082
719439-BULK:
719439-250G:4548173304878
719439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Melinda Nonn et al.
Organic letters, 17(5), 1074-1077 (2015-02-17)
The selective introduction of fluorine onto the skeleton of an aminocyclopentane or cyclohexane carboxylate has been developed through a novel and efficient fluoride opening of an activated aziridine ring with XtalFluor-E. The reaction proceeded through a stereoselective aziridination of the
XtalFluor-E: A useful and versatile reagent in organic transformations
Mohammadkhani L and Heravi MM
Journal of Fluorine Chemistry, 225, 11-20 (2019)
Francis Beaulieu et al.
Organic letters, 11(21), 5050-5053 (2009-10-06)
Aminodifluorosulfinium tetrafluoroborate salts were found to act as efficient deoxofluorinating reagents when promoted by an exogenous fluoride source and, in most cases, exhibited greater selectivity by providing less elimination byproduct as compared to DAST and Deoxo-Fluor. Aminodifluorosulfinium tetrafluoroborates are easy
Alexandre L'heureux et al.
The Journal of organic chemistry, 75(10), 3401-3411 (2010-04-22)
Diethylaminodifluorosulfinium tetrafluoroborate (XtalFluor-E) and morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate (XtalFluor-M) are crystalline fluorinating agents that are more easily handled and significantly more stable than Deoxo-Fluor, DAST, and their analogues. These reagents can be prepared in a safer and more cost-efficient manner by avoiding
資料
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
本稿では、XtalFluor-E®とXtalFluor-M®:取り扱い簡便な固体フッ素化剤をご紹介します。