Merck
35603
Sigma-Aldrich
(+)-(8,8-ジクロロカンホリルスルホニル)オキサジリジン
≥97.0% (T)
別名:
(+)-3,3-ジクロロ-2,N-エポキシ-エクソ-10,2-ボルナンスルタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13Cl2NO3S
CAS番号:
分子量:
298.19
Beilstein:
3653352
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
InChI Key
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
その他情報
キラルな酸化剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
35603-VAR-F:
35603-25G-F:
35603-BULK-F:
35603-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F.A. Davis et al.
Tetrahedron Letters, 32, 7671-7671 (1991)
F.A. Davis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3715-3715 (1990)