Merck
35605
Sigma-Aldrich
(−)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥95.0% (T)
別名:
(−)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13Cl2NO3S
CAS番号:
分子量:
298.19
Beilstein:
3653351
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
光学活性
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
InChI Key
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
35605-25G-F:
35605-VAR-F:
35605-5G-F:
35605-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pamela J Weathers et al.
Industrial crops and products, 62, 173-178 (2014-09-18)
Artemisia annua L., long used as a tea infusion in traditional Chinese medicine, produces artemisinin. Although artemisinin is currently used as artemisinin-based combination therapy (ACT) against malaria, oral consumption of dried leaves from the plant showed efficacy and will be