グレード
indicator grade
品質水準
フォーム
powder, crystals or chunks
色
dark brown
pH
4.8-6.7, yellow to violet
溶解性
95% ethanol: 10 mg/mL
λmax
572 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 295-301 nm in 0.1 M NaOH
≥45000 at 573-579 nm in 0.1 M NaOH
≥5000 at 368-374 nm in 0.1 M NaOH
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1Cl)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
InChI Key
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199524-1G:
199524-10G:
199524-BULK:
199524-VAR:
199524-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック