product name
ピロカテコールバイオレット, suitable for indicator
形状
powder
品質水準
テクニック
titration: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL
適合性
suitable for indicator
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H14O7S/c20-14-7-5-11(9-16(14)22)19(12-6-8-15(21)17(23)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26/h1-10,20,22-23H,(H,24,25,26)/b19-12+
InChI Key
HGPSVOAVAYJEIJ-XDHOZWIPSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7884-5G:
P7884-10G:
P7884-VAR:
P7884-1G:
P7884-BULK:
P7884-50G:
試験成績書(COA)