Merck
1.03025
Supelco
Bromocresol purple
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
別名:
Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16Br2O5S
CAS番号:
分子量:
540.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171502
EC Index Number:
204-087-8
NACRES:
NA.21
製品名
Bromocresol purple, indicator ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
フォーム
solid
損失
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
mp
242 °C
かさ密度
515 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C)O)Br)c2cc(c(c(c2)C)O)Br
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI Key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Transition range: pH 5.2 - pH 6.8greenish yellow - blue violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 1
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3