Merck
318736
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールパープル 溶液
0.04 wt. % in H2O
別名:
5′,5′′-ジブロモ-o-クレゾールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15Br2NaO5S
CAS番号:
分子量:
562.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
密度
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
&ε; (減衰係数)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
詳細
ブロモクレゾールパープル(BCP)は有機染料であり、pH指示薬でもあります。黄色(pH 5.2)から紫色(6.8)に変化します。BCPはアンモニアと反応して、アンモニア塩を生成します。したがって、アンモニア検出プローブとして使用できます。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
318736-500ML:
318736-100ML:
318736-6X100ML:
318736-VAR:
318736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)