Merck
114375
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールパープル
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
別名:
5,5′-ジブロモ-o-クレゾールスルホンフタレイン, ブロモクレゾールパープルスルトンフォーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16Br2O5S
CAS番号:
分子量:
540.22
Beilstein:
359618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥89.0% (HPLC)
形状
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
titration: suitable
pH
5.2-6.8, yellow to purple
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
λmax
419 nm
&ε; (減衰係数)
≥22000 at 418-424 nm in methanol
適合性
suitable for indicator
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI Key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブロモクレゾールパープルは、Saccharomyces cerevisiae(パン酵母)の染色に使用されています。
分光光度法による血清アルブミンの定量
生物化学的/生理学的作用
ブロモクレゾールパープルは、黄色(低pH 5.2)から紫(pH 6.8超)に色が変化するpH指標です。主に酵母細胞の蛍光染色として使用されます。これは、原形質膜が損傷した細胞の死細胞計数に役立ちます。損傷した細胞は青灰色の影として見える一方、適切な細胞膜を持つ細胞は染色されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114375-VAR:
114375-25G:
114375-BULK:
114375-500G:
114375-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescent staining with bromocresol purple: a rapid method for determining yeast cell dead count developed as an assay of killer toxin activity.
Kurzweilova H and Sigler K
Yeast, 9, 1207-1211 (1993)
ATP leakage from yeast cells treated by extracellular glycolipids of Pseudozyma fusiformata.
Kulakovskaya TV, et al.
FEMS Yeast Research, 3, 401-404 (2003)
Yeast colonies synchronise their growth and development.
Palkova Z and Forstova J
Journal of Cell Science, 113, 1923-1928 (2000)
André Klauss et al.
Photosynthesis research, 102(2-3), 499-509 (2009-03-31)
Determination of thermodynamic parameters of water oxidation at the photosystem II (PSII) manganese complex is a major challenge. Photothermal beam deflection (PBD) spectroscopy determines enthalpy changes (ΔH) and apparent volume changes which are coupled with electron transfer in the S-state
C H White et al.
Journal of dairy science, 89(7), 2459-2464 (2006-06-15)
The MicroFoss method was evaluated for its effectiveness as an indicator of fluid milk shelf life. Half-gallon, 2% fat fluid milk samples (n = 90) were obtained from a milk processing plant on 3 occasions postpasteurization and evaluated for shelf