product name
ブロモフェノールブルー, titration: suitable
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
形状
powder
テクニック
titration: suitable
色
faint beige to very dark beige
faint orange to very dark orange
visual transition interval
3.0-4.6, yellow-green to blue
mp
273 °C
溶解性
methanol: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI Key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0126-BULK:
B0126-VAR:
B0126-10X1G:
B0126-1G:4548173217062
B0126-50G:4548173217086
B0126-10G:4548173217055
B0126-25G:4548173217079
B0126-5G:4548173217093
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.