Merck
X4126
Sigma-Aldrich
キシレンシアノールFF
for molecular biology, BioReagent
別名:
XC, アシッドブル-147, シアノールFF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
538.61
カラーインデックス番号:
42135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
nucleic acid detection: suitable
溶解性
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
適合性
suitable for nucleic acid staining
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=CC(=N\CC)\C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23-;
InChI Key
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシレン・シアノールは、アガロースまたはポリアクリルアミド・ゲル電気泳動中の追跡用色素としてよく使用されます。 負電荷をやや帯びており、DNAと同じ方向へ移動するため、ユーザーはゲル中を動く分子の進路をモニターできます。 移動速度はゲル組成によって異なります。
アプリケーション
キシレンシアノールFFは以下の用途に使用されます:
  • 組織学的染色剤、ならびにDNAシーケンシングおよび電気泳動におけるトラッカー色素
  • ゲルローディング色素
  • ホルムアミドRNAローディング色素
  • 未変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)ローディングバッファー中のトラッキング色素
生物化学的/生理学的作用
キシレン・シアノールFFは核酸の染料として機能します。
再構成
6xのゲル添加液は標準的な方法で調製でき、0.05%のキシレン・シアノールを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X4126-VAR:
X4126-EW:
X4126-10G:4548173215358
X4126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Single nucleotide polymorphism detection by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism
<BIG>Ota M, et al.</BIG>
Nature Protocols, 2857-2857 (2007)
P N Hengen
Trends in biochemical sciences, 20(5), 202-203 (1995-05-01)
Methods and reagents is a unique monthly column that highlights current discussions in the newsgroup bionet.molbio.methods-reagents, available on the Internet. This month's column describes how to make an electrophoresis system from common household items. For details on how to partake
Cell-internalization SELEX: method for identifying cell-internalizing RNA aptamers for delivering siRNAs to target cells
<BIG>Thiel WH, et al.</BIG>
Methods in Molecular Biology, 187-199 (2015)
Design and self-assembly of siRNA-functionalized RNA nanoparticles for use in automated nanomedicine
<BIG>Afonin KA, et al.</BIG>
Nature Protocols, 6, 2022-2022 (2011)
Patrick S Aranda et al.
Electrophoresis, 33(2), 366-369 (2012-01-10)
RNA-based applications requiring high-quality, non-degraded RNA are a foundational element of many research studies. As such, it is paramount that the integrity of experimental RNA is validated prior to cDNA synthesis or other downstream applications. In the absence of expensive