濃度
0.1 wt. % in H2O
密度
0.999 g/mL at 25 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI Key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
318922-BULK:
318922-6X100ML:
318922-500ML:
318922-VAR:
318922-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)