Merck
470864
Sigma-Aldrich
臭素
≥99.99% trace metals basis
別名:
Dibromine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Br2
CAS番号:
分子量:
159.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥99.5% (by Na2S2O3, titration)
≥99.99% trace metals basis
抵抗性
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
不純物
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
蒸発残留物質
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES記法
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI Key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭素は化学合成における臭素化および酸化剤として用いることができます。
以下の用途に使用できます:
  • 光触媒条件下でアルキルベンゼンをベンジル位で臭素化するため。
  • ルイス酸触媒の存在下での求電子性芳香族置換反応により臭素化芳香族化合物を調製するため。
  • 三ハロゲン化リン存在下でのヘル-フォルハルト-ゼリンスキー反応により、カルボニル基でカルボニル化合物を臭素化するため。
  • ホフマン転位により塩基の存在下で第一級アミドと反応させてイソシアナート、カルバメート、またはアミンを調製するため。
その他情報
有機臭化物を含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
470864-250G:4548173156057
470864-VAR:
470864-BULK:
470864-50G:4548173156064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bromine
Goehring RR
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis
Saikia I, et al.
Chemical Reviews, 116, 6837-7042 (2016)
Jenny Rattfelt Nyholm et al.
The Science of the total environment, 443, 307-314 (2012-12-04)
The environmental occurrence of potentially emerging brominated flame retardants (BFRs) was investigated near suspected source zones in Norway, within seepage water, sewage waste water, sewage sludges, and sediments. Analyzed emerging BFRs included 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoethyl) cyclohexane (TBECH), 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy) ethane (BTBPE), decabromodiphenylethane (DBDPE)
Chia-Hui Lee et al.
Scientific reports, 5, 10013-10013 (2015-06-13)
Tungsten ditelluride (WTe2) is a transition metal dichalcogenide (TMD) with physical and electronic properties that make it attractive for a variety of electronic applications. Although WTe2 has been studied for decades, its structure and electronic properties have only recently been
Aizhen Huang et al.
Environmental science & technology, 47(1), 518-525 (2012-12-04)
Direct evidence was first demonstrated for the oxidative degradation of decabromodiphenyl ether (BDE209) in aqueous TiO(2) dispersions under UV irradiation (λ > 340 nm). BDE209 was hardly debrominated over TiO(2) in UV-irradiated acetonitrile dispersions, but the addition of water into