グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
7.14 (vs air)
蒸気圧
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
抵抗性
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
不純物
organic bromine compounds, passes test
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
蒸発残留物質
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES記法
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI Key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Aromatic and heterocyclic compounds.
- Carbonyl compounds at α position to carbonyl groups.
- Aromatic carboxylic acids via Hell-Volhard-Zelinski reaction in the presence of phosphorus trihalides.
- Alkylbenzenes at the benzylic position using photocatalytic conditions.
It can also be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
- Primary alcohols to either aldehydes or esters.
- Secondary alcohols to ketones.
It can also be used as a Lewis acid catalyst to:
- Convert epoxides and CO2 to cyclic carbonates in a continuous flow system.
- Synthesize bis(indolyl)methanes by reacting indoles with carbonyl compounds.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277576-4X100G:
277576-BULK:
277576-VAR:
277576-2KG:4548173253503
277576-1LB:4548173129068
277576-450G:4548173129082
277576-100G:4548173253497
277576-2.5KG:4548173129075