Merck
318191
Sigma-Aldrich
ナトリウムフェノキシド 三水和物
98%
別名:
ナトリウムフェノラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOC6H5 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
170.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: sodium
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Arabidopsis 中のアンモニウム含有量のハイスループット定量</strong>:Arabidopsis thaliana の葉中のアンモニウム含有量を検出するためのナトリウムフェノキシド三水和物を利用した研究(Vega-Mas et al., 2015)。</li>
<li><strong>リグニン結合の触媒加水分解切断および酸化的切断</strong>:リグニン結合の触媒切断におけるナトリウムフェノキシド三水和物の有効性に関する研究(Xia et al., 2014)。</li>
<li><strong>ピペリジニウム系イオン液体を用いたモデル油からのナフテン酸除去のための、新しい手法としての超音波アシスト技術</strong>:ナフテン酸除去用イオン液体の合成におけるフェノキシドナトリウム三水和物の利用に関する調査(Khaidzir et al., 2021)。</li>
</ul>
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
318191-5G:
318191-BULK:
318191-100G:
318191-VAR:
318191-25KG:
318191-10KG:
318191-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)