71778
ニトロプルシドナトリウム 二水和物
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
別名:
SNP, ニトロフェリシアン化ナトリウム, ニトロプルシドナトリウム, ペンタシアノニトロシル鉄酸ナトリウム
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals or chunks
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤3000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI Key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71778-100G:4548173178714
71778-25G:4548173178721
71778-VAR-D:
71778-BULK:
71778-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.