Merck
228710
Sigma-Aldrich
ニトロフェリシアン化(III)ナトリウム 二水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
SNP, ニトロプルシド ナトリウム, ニトロプルシドナトリウム, ペンタシアノニトロシル鉄酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS番号:
分子量:
297.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.01% insolubles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~1%)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI Key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロフェリシアン化(Ⅲ)ナトリウム二水和物(ニトロプルシドナトリウム二水和物、SNP)は、ニトロプルシドナトリウムの二水和物です。一酸化窒素(NO)および5つのシアン化物イオンと錯体を形成した第一鉄で構成されています。一酸化窒素の供与体となります。
アプリケーション
ニトロフェリシアン化(Ⅲ)ナトリウム二水和物は、UV照射による光分解により一酸化窒素ラジカル(NO)を生成する試薬として使用できます。これらのラジカルは、アミノ酸ベースの超分子ヒドロゲルの構築に使用され、バイオイメージング、バイオ検出、治療薬送達、組織工学などの疾患の診断と治療に使用できる可能性があります。また、SNPは、水サンプル中のアンモニアの定量測定のためのフェネート法における触媒としても機能します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228710-100G:4548173120164
228710-BULK:
228710-VAR:
228710-500G:4548173120171
228710-5G:4548173120188
文書ライブラリにアクセスする
Polyhedron, 22, 2527-2535 (2003)
Anal. Profiles Drug Subst., 6, 487-513 (1977)
Oluwatobiloba Osikoya et al.
The Journal of physiology, 597(15), 3833-3852 (2019-06-06)
In vivo, uterine perivascular adipose tissue (PVAT) potentiates uterine artery blood flow in pregnant rats, although not in non-pregnant rats. In isolated preparations, uterine PVAT has pro-contractile and anti-dilatory effects on uterine arteries. Pregnancy induces changes in uterine arteries that
Milos R Filipovic et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(4), 1499-1508 (2013-02-20)
Hydrogen sulfide (H2S) has been increasingly recognized as an important signaling molecule that regulates both blood pressure and neuronal activity. Attention has been drawn to its interactions with another gasotransmitter, nitric oxide (NO). Here, we provide evidence that the physiological
Christopher J Pelham et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 304(9), R690-R701 (2013-03-01)
Agonists of the nuclear hormone receptor peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) have potent insulin-sensitizing effects and inhibit atherosclerosis progression in patients with Type II diabetes. Conversely, missense mutations in the ligand-binding domain of PPARγ that render the transcription factor dominant