Merck
1614501
USP
ニトロプルシドナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ニトロフェリシアン化(III)ナトリウム 二水和物, SNP, ニトロプルシド ナトリウム, ニトロプルシドナトリウム, ペンタシアノニトロシル鉄酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS番号:
分子量:
297.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium nitroprusside
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI Key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium nitroprusside USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
また、注射用Sodium Nitroprussideなど、USPモノグラフとの使用も意図されています。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1614501-500MG:4548173985039
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao Guan et al.
Acta pharmacologica Sinica (2021-10-02)
The multi-generation heredity trait of hypertension in human has been reported, but the molecular mechanisms underlying multi-generational inheritance of hypertension remain obscure. Recent evidence shows that prenatal inflammatory exposure (PIE) results in increased incidence of cardiovascular diseases, including hypertension. In
Christina E Larder et al.
Nutrients, 13(8) (2021-08-28)
Osteoarthritis (OA), the most common form of arthritis, is associated with metabolic diseases and gut microbiome dysbiosis. OA patients often take supplements of collagen hydrolysates (CHs) with a high peptide content. Following digestion, some peptides escape absorption to induce prebiotic