アプリケーション
銀トリフルオロメタンスルホン酸は、求電子的オニウム種の形成、ならびにフリーデル・クラフツ反応、求核試薬アルケン環化反応、およびエステル化反応の促進に有用な、反応性トリフラート剤であり溶解性銀イオンの原料です。
以下の用途にも使用できます:
以下の用途にも使用できます:
- 第二リン酸およびチオリン酸からオレフィンを生成するため
- 第一アルキルハロゲン化物による穏やかな条件下でのアルコールのエーテル化の試薬として
- アセチレンのハイドロホスフィネーションのためにクロロロジウム複合体からカチオン性ロジウム触媒を生成するため
- アルデヒドのヒドロシリレーションによりシリルエーテルを調製するための触媒として
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176435-1G:4548173929255
176435-BULK:
176435-25G:4548173929262
176435-100G:4548173368245
176435-VAR:
176435-10G:4548173929248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
New synthetic methods for olefins from secondary phosphates and thiophosphates
Tetrahedron Letters, 36, 719-719 (1995)
Chemical Communications (Cambridge, England), 1359-1359 (2006)
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9248-9251 (2006-11-18)
A novel rhodium-catalyzed hydrophosphination of alkynes using a silylphosphine as a phosphino group source is described. A variety of alkynes, both terminal and internal ones with aryl, alkyl, and carboxyl groups, gave the corresponding alkenylphosphines in a highly regioselective and
A mild procedure for etherification of alcohols with primary alkyl halides in the presence of silver triflate
Tetrahedron Letters, 35, 8111-8111 (1994)
The Journal of organic chemistry, 78(3), 920-934 (2012-12-29)
A novel gold-catalyzed method for the regioselective synthesis of highly substituted pyrroles directly from oximes and alkynes was developed via independent optimization of two key steps of the process. Importantly, a cationic gold(I) species was shown to activate multiple steps
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.