Merck
227730
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアンチモン(V)酸銀
98%
別名:
Silver hexafluoroantimony, Silver hexafluorostiboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgSbF6
CAS番号:
分子量:
343.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES記法
[Ag+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
安定なカチオンラジカル塩を生成し 、エポキシドの開環反応およびスルフェニル化反応の酸性触媒として使用されます。新規材料設計という目標に向けて、網状構造に対する配位子の影響を研究するために、銀3,3'-ジシアノジフェニルアセチレン配位網状構造を調製するのに使用されます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227730-BULK:
227730-5G:4548173119991
227730-25G:4548173119984
227730-1G:4548173119977
227730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a Nazarov cyclization/Wagner-Meerwein rearrangement sequence for the stereoselective synthesis of spirocycles.
Jie Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(26), 8060-8061 (2007-06-09)
Chemistry Letters (Jpn), 1901-1901 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6178-6178 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。