Merck
696277
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル-イミダゾール-2-イリデン)塩化金(I)
Umicore
別名:
クロロ[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]金(I), [(IPr)AuCl]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36AuClN2
CAS番号:
分子量:
621.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
298 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
金触媒—21世紀′ゴールドラッシュ′
  • アルキンの水和における触媒の使用
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696277-500MG:
696277-VAR:
696277-100MG:
696277-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas Marion et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 448-449 (2009-01-15)
A highly efficient [(NHC)Au(I)]-based (NHC = N-heterocyclic carbene) catalytic system for the hydration of an array of alkynes that operates under acid-free conditions and at very low catalyst loadings (typically 50-100 ppm and as low as 10 ppm) was developed.
資料
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.