Merck
254037
Sigma-Aldrich
クロロ(トリフェニルホスフィン)金(I)
≥99.9% trace metals basis
別名:
(Ph3P)AuCl, トリフェニルホスフィン金(I)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]AuCl
CAS番号:
分子量:
494.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
室温下でのO-プロパルギルカルバメートからアルキリデンオキサゾリジノンへの5-exo-diagonal pathwayを介した環化反応に用いる触媒。また、室温下で環状オレフィンを含むエニンから高度に縮合した多環式ジエンへの環化異性化を触媒します。
試薬は共触媒ハロゲン化物引き抜き剤と併用し、ヘテロ原子および炭素求核試薬による付加へπ-システムを活性化します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
254037-500MG:
254037-VAR:
254037-BULK:
254037-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leseurre, L. et al.
Organic Letters, 9 (2007)
Ming Zhang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2812-2822 (2012-03-08)
An efficient method for the synthesis of β-enaminones and β-enaminoesters using a combination of [(PPh(3))AuCl]/AgOTf as catalyst has been developed. The reaction between 1,3-dicarbonyl compounds and primary amines was carried out under solvent-free conditions with low catalyst loading in good
Elena Barreiro et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(2), 184-192 (2007-09-18)
The reaction of triphenylphosphinegold(I) chloride in ethanol in a 1:1 molar ratio with the 3-(aryl)-2-sulfanylpropenoic acids H(2)xspa [x: p=3-phenyl-, Clp=3-(2-chlorophenyl)-, -o-mp=3-(2-methoxyphenyl)-, -p-mp=3-(4-methoxyphenyl)-, -o-hp=3-(2-hydroxyphenyl)-, -p-hp=3-(4-hydroxyphenyl)-, diBr-o-hp=3-(3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl)-, f=3-(2-furyl)-, t=3-(2-thienyl)-, -o-py=3-(2-pyridyl)-; spa=2-sulfanylpropenoato] gave compounds of the type [Au(PPh(3))(Hxspa)], which were isolated and characterized
Synlett, 3309-3309 (2006)
Sang Ick Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 71(25), 9366-9372 (2006-12-02)
Gold(I)-catalyzed cyclization of enynes containing an olefinic cycle has been studied. The introduction of an olefinic ring instead of a terminal alkene in enynes dramatically increased the yield of the reaction. Enynes having an olefinic cycle were prepared by a
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.