Merck
687510
Sigma-Aldrich
2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル塩化金(I)
別名:
クロロ[2-ジシクロヘキシル(2',4',6'-トリイソプロピルビフェニル)ホスフィン]]金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H49AuClP
CAS番号:
分子量:
709.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
243-250 °C
SMILES記法
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
AFVLNRJUCUDBHP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • マイケル付加および分子内ヒドロアルキル化反応
  • ジインのカスケード環化
  • 6員環を生成する高度に位置選択的な炭素‐炭素結合の形成による、アレンのヒドロアリール化
  • ホーリー触媒環境におけるアルキン環化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687510-VAR:
687510-1G:
687510-BULK:
687510-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.