Merck
682705
Sigma-Aldrich
クロロ(トリ-tert-ブチルホスフィン)金(I)
別名:
(トリ-tert-ブチルホスフィン)クロロ金, (tBu3P)AuCl, (トリ-tert-ブチルホスフィン)塩化金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H9)3PAuCl
CAS番号:
分子量:
434.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
682705-BULK:
682705-VAR:
682705-1G:
682705-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toste, F.D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 172, 18002-18002 (2005)