Merck
691674
Sigma-Aldrich
2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル金(I)ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
別名:
XPhos AuNTf2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H49AuF6NO4PS2
CAS番号:
分子量:
953.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;;/q;-1;+1
InChI Key
GMVGZINKTXAKDT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アレニルカルビノールエステルの異性化、ヒドロキシ環化およびメトキシ環化、ジインの環化異性化反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691674-VAR:
691674-1G:
691674-BULK:
691674-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An unusual access to medium sized cycloalkynes by a new gold(I)-catalysed cycloisomerisation of diynes.
Yann Odabachian et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(36), 8966-8970 (2009-08-04)
Gold(I)-catalyzed 5-endo hydroxy- and alkoxycyclization of 1,5-enynes: efficient access to functionalized cyclopentenes.
Andrea K Buzas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(7), 1141-1144 (2006-12-14)
Andrea K Buzas et al.
Organic letters, 9(6), 985-988 (2007-02-14)
A study concerning the gold(I)-catalyzed rearrangement of diversely substituted allenyl carbinol esters into functionalized 1,3-butadien-2-ol esters is described. The mild conditions employed allow the efficient, rapid, and stereoselective synthesis of a variety of such compounds via a new 1,3-shift of
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.