Merck
717363
Sigma-Aldrich
ジクロロ(DPPE)二金(I)
96%
別名:
1,2-エタンジイルビス[ジフェニル]ホスフィン 金複合体, [1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ジクロロ二金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24Au2Cl2P2
CAS番号:
分子量:
863.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
286-289 °C
SMILES記法
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
塩基アシストによる異方性分解を介した、アルケンの選択的二ホウ素化の触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717363-VAR:
717363-250MG:
717363-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)