詳細
テトラフルオロホウ酸銀(AgBF4)は有機合成におけるルイス酸として用いられます。有機ハロゲン化物に対して高い親和性を有することが知られています。塩化アシルの活性化、求核置換反応、転位反応、環状付加反応、環化反応、環拡大反応、酸化反応などの有機反応に用いられます。
アプリケーション
過硫酸塩によるアルコールの酸化で用いられる貴金属錯体の塩化物の置換。
銀イオンテンプレートを供給し、線状のジペプチドのマクロラクタム化を改善します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208361-BULK:
208361-50G:4548173115269
208361-1G:4548173115252
208361-VAR:
208361-10G:4548173115245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Synlett, 1901-1901 (2007)
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
J. Mol. Catal., 79, 85-85 (1993)
Tetrahedron Letters, 38, 3353-3353 (1997)
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.