アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O.2ClH.Pd/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12;;;/h1-6H,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DQWIOWASGZSKNG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
713929-VAR:
713929-BULK:
713929-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)