アプリケーション
チオフェン-2-カルボン酸銅(I)は、以下で反応物または試薬として使用できます。
- 除草剤薬害軽減剤誘導体に対する生体異物反応の研究。
- 官能化された BODIPY 色素類似体の合成。
- 直交性のクロスカップリング反応。
- 親ボロンジピロメテン系の調製
- 銅媒介クロスカップリング反応。
以下に関する反応物質または試薬です。
- 除草剤解毒剤誘導体に対する異物反応の研究
- 官能基化BODIPY色素アナログの合成
- オルソゴナルクロスカップリング反応
- 親ボロンジピロメテン系の調製
- 銅が介するクロスカップリング
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682500-BULK:
682500-VAR:
682500-1G:4548173923352
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xenobiotic responsiveness of Arabidopsis thaliana to a chemical series derived from a herbicide safener.
The Journal of Biological Chemistry, 286(37), 32268-32276 (2011)
N-Amidation by copper-mediated cross-coupling of organostannanes or boronic acids with O-acetyl hydroxamic acids.
Organic Letters, 10(14), 3005-3008 (2008)
Regioselective Syntheses of 2, 3?Substituted Pyridines by Orthogonal Cross?Coupling Strategies.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(10), 1972-1979 (2011)
2?and 3?Monohalogenated BODIPY Dyes and Their Functionalized Analogues: Synthesis and Spectroscopy.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(23), 4386-4396 (2011)
The smallest and one of the brightest. Efficient preparation and optical description of the parent borondipyrromethene system.
The Journal of Organic Chemistry, 74(15), 5719-5722 (2009)