Merck
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-ビス((2S,5S)-2,5-ジフェニルホスホラノ)エタン
kanata purity
別名:
(S,S)-Ph-BPE、BPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H36P2
CAS番号:
分子量:
506.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
143-147 °C
官能基
phenyl
phosphine
SMILES記法
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI Key
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
667854-BULK:
667854-500MG:
667854-100MG:
667854-2G:
667854-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)