Merck
657697
Sigma-Aldrich
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos
別名:
(1R,1'R,2S,2'S)-2,2'-ジ-tert-ブチル-2,3,2',3'-テトラヒドロ-1H,1'H-(1,1')ビイソホスフィンドリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32P2
CAS番号:
分子量:
382.46
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D +18°, c = 1 in chloroform
品質水準
mp
214-246 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P1Cc2ccccc2C1C3P(Cc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H32P2/c1-23(2,3)25-15-17-11-7-9-13-19(17)21(25)22-20-14-10-8-12-18(20)16-26(22)24(4,5)6/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3/t21-,22-,25-,26-/m1/s1
InChI Key
HCBRTCFUVLYSKU-SAZLYLDSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(1R,1'R,2S,2'S)-DuanPhosは、遷移金属触媒による不斉水素付加に主に使用される、電子リッチなキラルホスフィンリガンドです。
アプリケーション
不斉水素化用のChiral Questホスフィンリガンド
以下に使用する触媒リガンドです:
  • シアノアレンの環化反応による、シアノ置換化ジヒドロピロールの立体選択的合成
  • 速度論的分割によるαおよびβ置換型不飽和ケトンの生成のための、アルキンのロジウム触媒分子間エナンチオ選択的ヒドロアシル化
  • アミノアクリロニトリルのロジウム触媒不斉水素付加による、β-アミノニトリルの立体選択的調製
  • β-ケトエナミド中間体のロジウム触媒不斉水素付加による、抗-1,3-アミノアルコールの立体選択的調製
  • アセチルアミノインデンのロジウム触媒不斉水素付加による、アセチルアミノインダンの立体選択的調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
657697-VAR:
657697-100MG:
657697-500MG:
657697-500MG-PW:
657697-BULK:
657697-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.