Merck
668478
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジエチルホスホラノ]エタン
kanata purity
別名:
(R,R)-Et-BPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36P2
CAS番号:
分子量:
314.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
屈折率
n20/D 1.5249
bp
104-106 °C/0.05 mmHg
密度
0.939 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1CCP2[C@H](CC)CC[C@H]2CC
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
QOLRLVPABLMMKI-BRSBDYLESA-N
アプリケーション
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ethane can be used as a reactant to prepare:
  • Chromium diphosphine chloride complex which is employed as a catalyst for chemoselective oligomerization reaction.
  • α-Arylpyrrolidines by Suzuki-Miyaura cross-coupling and enantioselective copper-catalyzed intramolecular hydroamination reactions.
It can also be used as a catalyst in the enantioselective preparation of (perfluoroalkyl)butenyldiketones via cross Rauhut-Currier reaction of β-perfluoroalkylenones and vinyl ketones.
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
668478-2G:
668478-500MG:
668478-BULK:
668478-100MG:
668478-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Asymmetric Synthesis of α-Arylpyrrolidines and Benzo-fused Nitrogen Heterocycles
Dai X-J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(11), 3445-3449 (2019)
Phosphine-Catalyzed Asymmetric Intermolecular Cross Rauhut-Currier Reaction of β-Perfluoroalkyl-Substituted Enones and Vinyl Ketones
T Mengna, et al.
advanced synthesis and catalysis, 359(19), 3347-3353 (2017)
Phospholane-Based Ligands for Chromium-Catalyzed Ethylene Tri-and Tetramerization
Boelter SD, et al.
Organometallics, 39(7), 976-987 (2020)
Phosphine-Catalyzed Asymmetric Intermolecular Cross Rauhut-Currier Reaction of β-Perfluoroalkyl-Substituted Enones and Vinyl Ketones
T Mengna, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(19), 3347-3353 (2017)
資料
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.