solid
mp
67-72 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)[C@H]1P(CCP2[C@H](C(C)C)CC[C@H]2C(C)C)[C@H](C(C)C)CC1
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI Key
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
詳細
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ethane is a chiral C2-symmetric ligand, which on ligation with metal complexes forms active catalysts for asymmetric hydrogenation.
法的情報
本試薬はKanata Chemical Technologies社と共同で販売しているものであり、試験研究目的にのみご利用いただけます。この化合物はE.I. du Pont de Nemours and Company社のライセンスを受けて製造販売を行っています。このライセンスには、本化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668435-100MG:
668435-500MG:
668435-BULK:
668435-VAR:
668435-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
A mass spectrometric method for rapidly assaying the chiral selectivities of the copper (I) complexes of C2-symmetric ligands.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 50(11), 1279-1287 (2015)
資料
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.