Merck
692484
Sigma-Aldrich
(R)-DTBM-SEGPHOS®
別名:
(R)-(-)-5,5'-ビス[ジ(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィノ]-4,4'-ビ-1,3-ベンゾジオキソール, [(4R)-(4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール)-5,5′-ジイル]ビス[ビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H100O8P2
CAS番号:
分子量:
1179.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
官能基
phosphine
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
InChI Key
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
関与する触媒:
  • シクロプロパンプローブを用いた [3,3]-シグマトロープ転位
  • ケトアルデヒドの不斉分子内ヒドロアシル化
関与する反応体:
  • 触媒として使用する場合の金ジホスフィン錯休の合成
  • アルキリデンシクロブタンを生成するアレネンの付加環化
法的情報
本製品は、高砂香料株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692484-VAR:
692484-100MG:
692484-50MG:
692484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
(S)-T-BINAP
Sigma-Aldrich
693030
(S)-T-BINAP
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago