Merck
692980
Sigma-Aldrich
(S)-DTBM-SEGPHOS®
≥94%
別名:
(S)-(+)-5,5′-ビス[ジ(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィノ]-4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H100O8P2
CAS番号:
分子量:
1179.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94%
形状
powder
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
InChI Key
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒配位子です。
  • α,β-不飽和ケトンのエナンチオ選択的還元を介する、二級アリルアルコールのエナンチオ選択的合成
  • ロジウム触媒によるアリルまたはアレンシクロブタノールの転位を介した、シクロヘキサノン誘導体の立体選択的調製
  • β‐置換不飽和ホスホン酸のCu‐触媒による不斉共役還元反応による、光学活性で立体中心をもつβ‐アルキルホスホン酸の生成
  • アレニルシクロブタノールの、エナンチオ選択的C‐C結合活性化と環拡大を通した、Rh-触媒による非対称化を介する、シクロヘキセノンの不斉合成
  • Rh-触媒性の[2+2+2]付加環化による、P‐立体中心のアルキニルホスフィンオキシドのエナンチオ選択的合成および結晶構造
法的情報
本製品は、高砂香料株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692980-100MG:
692980-50MG:
692980-1G:
692980-BULK:
692980-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago