Merck
230502
Sigma-Aldrich
臭化銅(I) ジメチルスルフィド錯体
99%
別名:
臭化銅(I)メチルスルフィド錯体, 臭化第一銅ジメチルスルフィド錯体, 臭化第一銅メチルスルフィド錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuBr · CH3SCH3
CAS番号:
分子量:
205.58
Beilstein:
4386581
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
132 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cu]Br.CSC
InChI
1S/C2H6S.BrH.Cu/c1-3-2;;/h1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グリニャ-ル試薬(アルキル基、アルケニル基、アリ-ル基)をフラ-レンに付加するのに用いられる触媒です。この触媒で、 5種類の有機基を [60]フラ-レンに、 3種類の有機基を [70]フラ-レンに付加できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230502-VAR:
230502-50G:4548173120966
230502-BULK:
230502-10G:4548173120959
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rossiter, B. E. et al.B. E.; Swingle, N. M.
Chemical Reviews, 92, 771-771 (1992)
Beatriz Pacheco Berciano et al.
Organic letters, 12(18), 4038-4041 (2010-08-26)
The copper-catalyzed direct alkynylation of azoles with 1,1-dibromo-1-alkenes as electrophiles is described. These easily accessible substrates are a useful addition to the field of direct alkynylations in an efficient and functional group tolerant reaction to provide a straightforward entry to
Organic Syntheses, 83, 80-80 (2006)
Enantioselective Cu-catalyzed 1,4-addition of Grignard reagents to cyclohexenone using taddol-derived phosphine-phosphite ligands and 2-methyl-THF as a solvent.
Tobias Robert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(40), 7718-7721 (2008-09-06)