Merck
175641
Sigma-Aldrich
無水酢酸-d6
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3CO)2O
CAS番号:
分子量:
108.13
Beilstein:
1910689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175641-1G:4548173956268
175641-VAR:
175641-BULK:
175641-5G:4548173956275
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
無水酢酸 ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
320102
無水酢酸
酢酸-d 99 atom % D
Sigma-Aldrich
151777
酢酸-d
Mario Thevis et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(14), 1175-1183 (2017-04-26)
Selective androgen receptor modulators (SARMs) represent an emerging class of therapeutics targeting inter alia conditions referred to as cachexia and sarcopenia. Due to their anabolic properties, the use of SARMs is prohibited in sports as regulated by the World Anti-Doping
Yuka Yashiro et al.
Nature communications, 11(1), 5438-5438 (2020-10-30)
Toxin-antitoxin systems in bacteria contribute to stress adaptation, dormancy, and persistence. AtaT, a type-II toxin in enterohemorrhagic E. coli, reportedly acetylates the α-amino group of the aminoacyl-moiety of initiator Met-tRNAfMet, thus inhibiting translation initiation. Here, we show that AtaT has
Chuqiao Zhang et al.
Nucleic acids research, 48(13), 7532-7544 (2020-06-06)
Escherichia coli ItaT toxin reportedly acetylates the α-amino group of the aminoacyl-moiety of Ile-tRNAIle specifically, using acetyl-CoA as an acetyl donor, thereby inhibiting protein synthesis. The mechanism of the substrate specificity of ItaT had remained elusive. Here, we present functional
Yuta Kawasaki et al.
International journal of biological macromolecules, 82, 772-779 (2015-10-16)
Thiothrix fructosivorans forms a microtube (sheath) that encloses a line of cells. This sheath is an assemblage of [→4)-GlcN-(1→4)-Glc-(1→]n with side chains of Rha4N-(1→3)-Fuc(1→ at position 3 of Glc. The sheath-forming polysaccharide (SFP) may have some substitutions but this is
Brendan M O'Leary et al.
The Biochemical journal, 477(19), 3885-3896 (2020-09-23)
Multiple studies have shown ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (E.C. 4.1.1.39; Rubisco) to be subject to Lys-acetylation at various residues; however, opposing reports exist about the biological significance of these post-translational modifications. One aspect of the Lys-acetylation that has not been addressed in