蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
不純物
≤0.0500% water
water
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
酢酸-d4は、以下の1H NMRスペクトル研究で重水素化溶媒として使用することもできます。
- CNBrペプチドであるCB2
- α - コハク酸トコフェロールの疎水性修飾キトサン(CS-TOS)
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151785-10X1ML:4548173985619
151785-5G:4548173928906
151785-10G:4548173928876
151785-10X0.5ML:4548173985602
151785-BULK:
151785-5X5G-N:
151785-VAR:
151785-5X10G-N:
151785-50G:4548173928890
151785-25G:4548173928883
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.