Merck
487813
Sigma-Aldrich
無水酢酸-1,1'-13C2
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled acetic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH313CO)2O
CAS番号:
分子量:
104.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[13C](=O)O[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487813-VAR:
487813-500MG:4548174011720
487813-BULK:
487813-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)