Merck
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(13CO2H)2
CAS番号:
分子量:
106.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
341.6 °F - closed cup
引火点(℃)
172.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490199-BULK:
490199-250MG-PW:
490199-250MG:
490199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)