Merck
425923
Sigma-Aldrich
フェナセチン-エトキシ-1-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(4-Ethoxy-1-13C-phenyl)acetamide, p-Acetophenetidide-ethoxy-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
134-136 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
InChI Key
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425923-1G:
425923-250MG:
425923-BULK:
425923-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)