Merck
425931
Sigma-Aldrich
メスアセチン-(メトキシ-13C)
99 atom % 13C
別名:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
128-130 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI Key
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
425931-1G:
425931-BULK:
425931-250MG:
425931-VAR:
425931-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)