安全性情報
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
10B
CAS番号:
分子量:
10.01
UNSPSCコード:
12141907
同位体純度
≥99% 10B
フォーム
solid
分子量
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601551-VAR:
601551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ホウ素 crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
ホウ素