Merck
15580
Sigma-Aldrich
ホウ素
≥95% (boron), amorphous powder
別名:
B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (boron)
フォーム
amorphous powder
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
抵抗性
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
粒径
≤1 μm
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[B]
InChI
1S/B
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホウ素(アモルファス粉末)は、六方晶窒化ホウ素(h-BN)、ホウ素ドープダイヤモンド(BDD)およびユーロピウムドープBNナノチューブを合成するためのホウ素源として使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15580-50G-F:
15580-VAR-F:
15580-250G-F:
15580-10G-F:
15580-5G-F:
15580-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron doped diamond synthesized from detonation nanodiamond in a COH fluid at high pressure and high temperature.
Shakhov F M, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 256, 72-92 (2017)
Aluminium oxynitride?hexagonal boron nitride composites with anisotropic properties.
Wilk A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 36(8), 2087-2092 (2016)
Eu?doped Boron Nitride Nanotubes as a Nanometer?Sized Visible?Light Source.
Chen H, et al.
Advanced Materials, 19(14), 1845-1848 (2017)
Yu Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1201-1204 (2013-01-16)
Two kinds of boron and nitrogen co-doped carbon nanotubes (CNTs) dominated by bonded or separated B and N are intentionally prepared, which present distinct oxygen reduction reaction (ORR) performances. The experimental and theoretical results indicate that the bonded case cannot
Daniel L Silverio et al.
Nature, 494(7436), 216-221 (2013-02-15)
The discovery of catalysts that can be used to synthesize complex organic compounds by enantioselective transformations is central to advances in the life sciences; for this reason, many chemists aim to discover catalysts that allow for preparation of chiral molecules