Merck
292141
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3NO2
CAS番号:
分子量:
62.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
101 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
292141-1G:
292141-250MG:
292141-BULK:
292141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)