Merck
809918
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
Menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C25H40O2
分子量:
450.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
yellow
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
InChI Key
DKHGMERMDICWDU-REGRVCIBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Vitamin K2 or menaquinone (MK) is a type of vitamin K found in animal and fermented food products. Menaquinone-4 (MK-4) is also known as menatetrenone. It is common in the human diet, which is produced by bacterial conversion of vitamin K1.
アプリケーション
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is also known as menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Regulation of bone remodeling by vitamin K2
Myneni VD and Mezey E
Oral Diseases, 23(8) (2017)