Merck
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
別名:
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C26H50O2
分子量:
433.68
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥96% (CP)
形状
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
yellow to brown
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
アプリケーション
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)