Merck
586412
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-aldehyde
99 atom % 13C
別名:
ベンズアルデヒド-(フェニル-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
112.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586412-BULK:
586412-500MG:
586412-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)