Merck
752576
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOO13CCD=CD13COOH
CAS番号:
分子量:
120.07
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
質量シフト
M+4
SMILES記法
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752576-BULK:
752576-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)