Merck
298042
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C,d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
別名:
Acetic acid-1-13C-2,2,2-d3 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD313CO2Na
CAS番号:
分子量:
86.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-CKHMYQJJSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
298042-VAR:
298042-250MG:
298042-BULK:
298042-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petia Kovatcheva-Datchary et al.
Cell reports, 26(13), 3772-3783 (2019-03-28)
The gut microbiota can modulate human metabolism through interactions with macronutrients. However, microbiota-diet-host interactions are difficult to study because bacteria interact in complex food webs in concert with the host, and many of the bacteria are not yet characterized. To